missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ oprI Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 17920373
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17920373 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17920373 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5144555

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

oprI Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

OprI is a protein that is found in the outer membrane of Pseudomonas aeruginosa, a common bacterium that can cause infections in humans. OprI is part of a family of proteins called Opr proteins, which are involved in various cellular processes including nutrient uptake and antibiotic resistance. OprI has been shown to play a role in the virulence of P. aeruginosa by promoting bacterial survival and evasion of the host immune response.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène oprI
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
Expression oprI
Numéro d’ordre du gène P11221
Alias de gène Major outer membrane lipoproteinoprI
Symboles de gène(s) oprI
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692/DSM 22644/CIP 104116/JCM 14847/LMG 12228/1C/PRS 101/PAO1) oprI protein (1-83aa).
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 77220643
Espèces cibles Bacteria
Contenu et stockage -20°C or -80°C if preferred
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.