Learn More
BRAND™ Lames à cavité en verre optique
Avec bords rectangulaires rodés.
171.00€ - 322.00€
Spécification
Edges | Terre |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Épaisseur (métrique) | de 1,2 à 1,5 mm |
Type | Lame en verre optique |
Nb par paquet | 50 |
Code produit | Marque | Nombre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nombre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12158681
|
BRAND™
475535 |
2 |
275.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10151391
|
BRAND™
475565 |
3 |
322.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10555602
|
BRAND™
475505 |
1 |
171.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Verre blanc (transparent) sodocalcique, classe hydrolytique 3
- Cavité unique
- Fournis 50/boîte
Spécification
Terre | |
de 1,2 à 1,5 mm | |
50 |
Verre sodocalcique | |
Lame en verre optique | |
Transparent, blanc |