Learn More
Honeywell™ Respirateur purificateur d’air à masque complet Optifit Twin™
Code produit 11867000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11867000 L 1 pièce
11856930 M 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11867000 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 1715251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.75€
    101.58€ / 1 pièces
    Économisez 226.17€
    69% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Le respirateur purificateur d’air à masque complet Optifit Twin™ offre une protection contre les particules et/ou les gaz toxiques. Il est doté d’une visière complète pour un large champ de vision, d’un corps en silicone pour un ajustement optimal et d’un système de cartouches click-fit pour une protection flexible. Une membrane intégrée permet une meilleure transmission vocale.
  • Type de produit : Respirateur purificateur d’air à masque complet
  • Description : Visière en polycarbonate avec jupe en silicone, cache pour visage et vanne d’expiration. Membrane en plastique intégrée
  • Cartouche / filtre : Filtre à baïonnette série N (certifié EN141 ou EN143 de classe 1 ou 2, filtres Honeywell uniquement)
  • Type de visière : Visière totale
  • Matériau (verre) : Polycarbonate
  • Type de harnais : Harnais de tête à cinq sangles, avec boucles de réglage à ouverture rapide
  • Certifications/conformité : En136:1998, CE EPI Cat:3, AQ: ISO 9001/2000
  • À utiliser avec (application) : Laboratoires, industrie pharmaceutique, industrie pétrolière et gazière, industrie mécanique, industrie automobile, industrie chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Cartouche / filtre Filtre à baïonnette série N (filtres Honeywell certifiés EN 141 ou EN 143 de classe 1 ou 2 uniquement)
Certifications/Conformité En 136:1998, CE Catégorie EPI : 3, AQ : ISO 9001/2000, Certificat CE : 0070-236-079-06-06-0023, Attestation CE : 0070-236-079-06-06-0023, Déclaration de conformité INRS - 1715231
Couleur Noir
Matériau Silicone
Type de produit Respirateur purificateur d’air à masque complet
Dimensions L
Avec soupape d’expiration Oui
Matériau du masque Silicone
À utiliser avec (application) Laboratoires, industrie pharmaceutique, industrie pétrolière et gazière, industrie mécanique, industrie automobile, industrie chimique
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec les filtres Sperian certifiés EN 141 ou EN 143 de classe 1 ou 2
Type de harnais Harnais de tête à cinq sangles, avec boucles de réglage à ouverture rapide
Matériau (écran facial) Silicone
Matériau (lentille) Polycarbonate
Sangle de cou Oui
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 570 g