Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 1 pour GC
Marque:  Macherey-Nagel™ 726837.25
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10716332
  • 590.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-01-2023
Spécification
G1, G2, G38
Séparation des composants en fonction des points d’ébullition
Colonne capillaire GC
340°C à 360°C
25 m
1 de chaque
Optima™ 1
0,2 mm
0,4 mm
0,35 µm
Optima™ 1