Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 1 pour GC
Marque:  Macherey-Nagel™ 726834.25
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10595541
  • 590.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-05-2024
Spécification
0,2 mm
Colonne capillaire GC
Optima™ 1
340°C à 360°C
25 m
G1, G2, G38
0,4 mm
GC
0,2 μm