Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 1 pour GC
Marque:  Macherey-Nagel™ 726038.30
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10596151
  • 590.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-05-2024
Spécification
0,25 mm
Colonne capillaire GC
Optima™ 1
340°C à 360°C
30 m
G1, G2, G38
0,4 mm
Séparation des composants en fonction des points d’ébullition
0,1 μm
1/boîte