Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 17 Optima™
Marque: Macherey-Nagel™ 726066.25
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0,4 mm | |
0,2 mm | |
Optima™ 17 | |
320°C à 340°C | |
25 m | |
1 de chaque |
Colonne capillaire GC | |
Analyse des pesticides | |
G1, G2, G38 | |
0,5 µm | |
Optima™ 17 |