Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 1701 haute performance
Marque: Macherey-Nagel™ 726064.30
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0,4 mm | |
0,25 mm | |
Optima™ 1701 | |
300°C à 320°C | |
30 m | |
1/boîte |
Colonne capillaire GC haute performance | |
GC | |
G46 | |
0,5 µm | |
Optima™ 1701 |