Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 210 Optima™
Marque:  Macherey-Nagel™ 726880.25
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10596691
  • 630.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2024
Spécification
0,32 mm
Colonne capillaire GC
Optima™ 210
260°C à 280°C
25 m
G1, G2, G38
0,5 mm
GC
0,5 μm