Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 210 Optima™
Marque:  Macherey-Nagel™ 726871.30
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.23400kg
Code produit. 10715942
  • 590.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2024
Spécification
0,25 mm
Colonne capillaire GC
Optima™ 210
260°C à 280°C
30 m
G1, G2, G38
0,4 mm
GC
0,25 μm
1/boîte