Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 Performance
Marque: Macherey-Nagel™ 726934.25
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0,32 mm | |
Colonne capillaire GC haute performance | |
Optima™ 5 | |
340°C | |
25 m |
G27 | |
0,5 mm | |
GC | |
5 μm | |
1/boîte |