Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 Performance
Marque:  Macherey-Nagel™ 726316.30
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10053001
  • 630.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2023
Spécification
G27
GC
Colonne capillaire GC haute performance
340°C
30 m
1/boîte
Optima™ 5
0,32 mm
0,5 mm
0,5 µm
Optima™ 5