Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires Optima™ δ-3 pour GC
Idéales pour les détecteurs MSD et PND. Les colonnes capillaires Macherey-Nagel™ OPTIMA™ δ-3 pour GC sont des colonnes en phase polysiloxane avec polarité auto-sélective. Les analytes déterminent la polarité de la phase. Disponibles en plusieurs diamètres, longueurs et épaisseurs de film.
Marque: Macherey-Nagel™ 726442.30
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
La phase polysiloxane avec polarité automatique est idéale pour les détecteurs MSD et PND en chromatographie en phase gazeuse.
- La phase polaire moyenne sans groupes CN est exclusive à Macherey-Nagel—Pas de phases similaires
- Les analytes déterminent la polarité de la phase, quelque part entre l’OPTIMA™ 5 non polaire et l’OPTIMA™ 1701 polaire
- Chaque colonne est testée individuellement et fournie avec un certificat d’essai
- Températures maximales :
- Pour les colonnes avec dia. int. de 0,1–0,32 mm : 340°C pour un fonctionnement isotherme, 360°C pour des isothermes courts dans un programme de température
- Pour les colonnes avec dia. int. de 0,53 mm : 320°C pour un fonctionnement isotherme, 340°C pour des isothermes courts dans un programme de température
Spécification
0,32 mm | |
Colonne capillaire GC | |
Idéal pour les détecteurs MSD et PND | |
GC | |
1 μm | |
1/boîte |
G49 | |
0,5 mm | |
Optima™ d-3 | |
340°C à 360°C | |
30 m |