Learn More
Polymérase d’ARN SP6 OPTIZYME™, Fisher BioReagents™
Marque: Fisher Bioreagents BP8100-1
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
L’ARN polymérase OPTIZYME™ SP6 est une ARN polymérase dépendante de l’ADN qui catalyse la synthèse 5’->3’ de l’ARN à partir de l’ADN.
Applications et caractéristiques :
- L’ARN polymérase OPTIZYME™ SP6 synthétise l’ARN non marqué et marqué qui peut être utilisé pour : (1) hybridation, (2) traduction in vitro de l’ARN, dosages de protection de la RNase (3), séquençage génomique de l’ADN (4), épissage de l’ARN (5) et études de la structure secondaire de l’ARN et des interactions entre protéines(6) interactions entre protéines d’ARN
- Incorporation des nucléotides modifiés (par exemple des nucléotides marqués à l’amino-allyle, la biotine, la fluorescéine, la digoxigénine)
Fourni avec :
Tampon de transcription OPTIZYME 5X : Tris-HCI 200 mM (pH 7,9 à 25°C), 30 mM MgCl2, 50 mM DTT, 50 mM NaCl, 10 mM spermidine
Source : Cellules E. coli avec un gène polymérase d’ARN SP6 cloné
Contrôle de la qualité :
- Endo-, exodésoxyribonucléase et sans ribonucléase
- Test fonctionnel de la réaction de transcription in vitro
Spécification
20 U/μl | |
8 | |
OPTIZYME™ Transcription Buffer 5X : Tris HCl 200mM (7.9pH at 25°C), MgCl2 30mM, DTT 50mM, NaCl 50mM, Spermidine 10mM | |
2000 U | |
Liquide |
Incolore | |
Hybridation, traduction de l’ARN in vitro, test de protection de la RNase, séquençage de l’ADN génomique, épissage de l’ARN et études de la structure secondaire de l’ARN et de l’interaction ARN-protéine, contrôle qualité | |
-20°C | |
SP6 RNA Polymerase |