Learn More
3M™ Combinaisons de protection oranges en tissu à base SMS de catégorie III
De type 5/6, la combinaison 3M™ 4515 vous assure une protection contre les poussières dangereuses et les faibles projections de certains produits chimiques liquides dangeureux.
89.56€
Spécification
Type de produit | Protective Coveralls |
---|---|
Type de taille | Elastic |
Type de cheville | Elastic |
Type de manchette | Elastic |
Type de goulot | Hooded |
Description
- La technologie du matériau respirant non-tissé SMS permet de réduire le stress thermique causé par la chaleur et assure un grand confort toute la journée
- Excellente barrière contre les particules solides et les faibles projections de certains produits chimiques (CE de Type 5/6)
- Les poignets, chevilles et capuches élastiqués assurent un meilleur ajustement et un meilleure liberté de mouvement
- Fermeture à glissière double curseur avec rabat de protection
- Les poignets, chevilles et capuches élastiqués assurent un meilleur ajustement
- Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2:2002 classe 1 , sauf EN863 résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
Spécification
Protective Coveralls | |
Elastic | |
Hooded | |
Serged |
Elastic | |
Elastic | |
2-panel | |
Category III |