Learn More
ABEBA™ Sabots de travail noirs OB Original Plus
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
Conditionnement:
1 paire
Description
- Qualité, confort, durabilité
- Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012, OB SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle extérieure en TPU antidérapante
- Bon rembourrage
- Absorption d’énergie dans la surface du talon
- Microfibre hydrofuge et résistante aux produits chimiques
- Bride de talon rabattable et réglable
- Traitement Sanitized
Spécification
Spécification
| Matériau de la boucle | Acier inox |
| Certifications/Conformité | CE EFR ISO20347: 2012, OB, A, E, FO, SRC, ESD |
| Type de bouchon | Bride de talon rabattable |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Microfibre |
| Dimensions | 37 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique, absorbeur de chocs |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane thermoplastique |
| Modèle | Sabots |
| Quantité d’emballage | 1 paire |
| Afficher plus |