Learn More
ABEBA™ Sabots de travail noirs OB Original Plus
Code produit. p-7162396
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 16348191
Marque: ABEBA™ 37531/36
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sabots de travail noirs OB Original Plus ABEBA™ lavables à 30 degrés et dotés d’une bride de talon rabattable et d’une semelle extérieure en TPU antidérapante.
  • Qualité, confort, durabilité
  • Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012, OB SRC
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Semelle extérieure en TPU antidérapante
  • Bon rembourrage
  • Absorption d’énergie dans la surface du talon
  • Microfibre hydrofuge et résistante aux produits chimiques
  • Bride de talon rabattable et réglable
  • Traitement Sanitized
Spécification
Matériau de la boucle Acier inox
Certifications/Conformité CE EFR ISO20347: 2012, OB, A, E, FO, SRC, ESD
Type de bouchon Bride de talon rabattable
Couleur Noir
Matériau Microfibre
Dimensions 36
Caractéristiques de la semelle Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique, absorbeur de chocs
Matériau de la semelle Polyuréthane thermoplastique
Modèle Sabots
Quantité d’emballage 1 paire
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20347 : 2012 ; DIN FR 61340
Résistant à Eau