Learn More
Thermo Scientific™ Électrode pH combinée Orion™ 8102BN ROSS™
Obtenez des mesures de pH stables à 0.01 unité près en moins de 30 secondes avec l’électrode de pH combinée Thermo Scientific™ Orion™ 8102BN ROSS™.
279.00€ - 374.00€
Spécification
Types de connecteurs | BNC étanche |
---|---|
Jonction | Céramique |
Matériau | Corps en verre |
Plage de pH | 0 à 14 |
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10615261
|
Thermo Scientific™
8102BN |
Connecteur BNC |
279.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10282921
|
Thermo Scientific™
8102SC |
Connecteur à tête vissée |
374.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Obtenez des lectures de pH rapides à 0.01 près en moins de 30 secondes avec l’électrode de pH combinée Thermo Scientific™ Orion™ 8102BN ROSS™. Cette électrode fournit des résultats trois à cinq fois plus précis que ceux obtenus avec des électrodes classiques.
Caractéristiques :- Fonctionne en cas extrême d’échantillons variant de l’un à l’autre de 50°C ou plus
- La dérive est inférieure à 0.002 pH par jour, la restandardisation est réduite au minimum.
- Application générale, électrode combinée de performance supérieure
- Double jonction
- Compatible TRIS
- Connecteur BNC étanche
Contenu :
- Un flacon de solution de remplissage 810007
Nécessite :
- Tampons pour étalonnage du pH
- Béchers, en plastique ou en verre
- Agitateur magnétique ou sonde d’agitateur Orion
- Eau distillée ou déionisée
Recommandée pour :
- Applications de contrôle qualité ou recherches
Spécification
BNC étanche | |
Corps en verre | |
0°C à 100°C | |
KCl 3 M | |
ROSS | |
Stockage à court terme (une semaine maximum) : Faites tremper l’électrode dans la solution de stockage d’électrodes de pH ROSS, réf. 810001 ou dans la solution de stockage d’électrodes de pH standard, réf. 910001. Pour améliorer les performances de l’électrode, utilisez la solution de stockage d’électrodes de pH ROSS. Stockage à long terme (plus d’une semaine) : Remplissez la chambre de référence et obturez l’orifice de remplissage. Couvrez le bulbe capteur et la jonction de référence avec le bouchon protecteur, le manchon ou le flacon contenant quelques gouttes de solution de stockage. Avant de réutiliser l’électrode, préparez-la comme si elle était neuve. | |
4.72 in | |
120 mm | |
0.47 in | |
16 mm |
Céramique | |
0 à 14 | |
<0.002 unité de pH/jour | |
Un flacon de 60 ml de solution de remplissage Orion ROSS et bec verseur | |
0.01 | |
32°F à 212°F | |
39.37 in | |
1 m | |
12 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.