Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH Orion™ 8165BNWP ROSS™ Sure-Flow™
L’électrode de pH Thermo Scientific Orion 8165BNWP ROSS Sure-Flow offre une jonction à manchon à écoulement libre.
385.00€ - 404.92€
Spécification
Jonction | Sure-Flow |
---|---|
Matériau | Epoxy Body |
Plage de pH | 0-14 |
Température (métrique) en fonctionnement | 0 ° à 100 ° C |
Type de solution de remplissage | 3M KCl |
Alert:
Éviter les composants organiques polaires.
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10029150
|
Thermo Scientific™
8165BNWP |
BNC étanche |
385.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10729741
|
Thermo Scientific™
8165DN |
Waterproof E DIN |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
L’électrode de pH Thermo Scientific Orion 8165BNWP ROSS Sure-Flow offre une jonction à manchon à écoulement libre.
Conçue pour les mesures de pH sur des échantillons classiques ainsi que sur des échantillons visqueux ou colloïdes.
- Matériau : corps en époxy robuste résistant aux bases et acides forts.
- Gamme de pH : 0 à 14
- Plage de température : 0° à 100 °C
- Référence interne : ROSS
- Jonction : Sure-Flow
- Dimensions : 120 x 12 mm
- Précision du pH : 0,01
- Solution de remplissage : 810007
- Mesures de pH sur le terrain quand stabilité et haute performance sont nécessaires, déterminations sur les sols.
- La jonction se nettoie facilement entre les mesures ; une pression sur le capuchon permet l’écoulement de la solution de remplissage dans la jonction et l’élimination des contaminants susceptibles de perturber la mesure.
- Peut être utilisée de façon intermittente avec certaines matières organiques.
- Un manchon protège le bulbe capteur de pH et se retire pour faciliter le nettoyage.
- Diamètre du capuchon : 16 mm
- Il faut éviter les composants organiques polaires.
- Électrode à double jonction
- Compatible Tris
- Connecteur BNC étanche
- Câble de 1 m
Spécification
Sure-Flow | |
0-14 | |
3M KCl | |
ROSS | |
32 ° à 212 ° F | |
1m |
Epoxy Body | |
0 ° à 100 ° C | |
Detachable bulb guard, 2 x 60mL bottles of fill solution | |
0,01 | |
39 po | |
16mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.