Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de réaction/digestion et réactifs liquides Orion™ AQUAfast™
Effectuez des tests colorimétriques, notamment du fluorure, de la DCO, de l’azote total et du phosphate total, à l’aide des réactifs liquides Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast, des tubes de digestion et de réaction.
Marque: Thermo Scientific™ AC4P54
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : CAS : 143-33-9 Poids : 0.26100kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Description
Utilisez les tubes de digestion Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast, les tubes de réaction et les réactifs liquides avec les colorimètres Orion™ AQUAfast et les spectrophotomètres visible et UV-visible Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate. Les tubes de digestion et de réaction contiennent la quantité précise de réactif. Ils sont fabriqués en verre optique spécial et ils s’adaptent au thermoréacteur Orion™ AQUAfast COD165. Les tubes de digestion mesurent la DCO, l’azote total et le phosphate total. Les tubes de réaction mesurent l’ammoniac, le nitrate et le phosphate. Les réactifs liquides se mélangent rapidement et facilement dans la solution et mesurent le fluorure (SPADN), l’hydrazine et le pH.
Spécification
Kit de réactifs au manganèse LR en poudre et liquides AQUAfast, 100 tests | |
Spectrophotomètres Orion AquaMate Vis et UV-Vis, colorimètre Orion AQUAfast AQ3700, Orion AQUAfast | |
100 tests | |
Flacons ronds de 24 mm AQUAfast (n° de catalogue AC2V24) | |
Manganèse |
Poudre + liquide | |
Ensemble de 3 : 100 boîtes de poudre d’acide ascorbique, solution de cyanure alcalin, solution indicatrice PAN | |
Mn 0,01 à 0,7mg/L | |
PAN |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.