Learn More
Thermo Scientific™ Sonde et spatule d’agitateur automatique Orion™
Utilisez la sonde d’agitateur Thermo Scientific™ Orion™ Star avec les instruments de mesure de paillasse Orion™ afin d’agiter les échantillons pour plus de précision sans être confronté aux difficultés provenant de l’emploi d’une plaque d’agitation et d’un barreau d’agitation.
Marque: Thermo Scientific™ 096021
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Utilisez la sonde d’agitateur Thermo Scientific™ Orion™ Star avec les instruments de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star, les instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Star de la série A210 et les instruments de mesure de paillasse existants de la série Orion™ Star pour agiter des étalons et des échantillons afin d’obtenir une meilleure précision des mesures sans être confronté aux difficultés provenant de l’emploi de plaques et de barreaux d’agitation distincts. La sonde d’agitateur Orion™ Star est alimentée et contrôlée par l’instrument de mesure avec cinq vitesses d’agitation optimisées et elle s’adapte dans le support d’électrodes pour faciliter le mouvement à l’intérieur des échantillons et à l’extérieur de ceux-ci et pour simplifier le rinçage. Les spatules peuvent être remplacées afin de prolonger la durée de vie des sondes d’agitateurs Orion™ Star.
Est adapté au support d’électrode à bras pivotant 96019Spécification
0,6 po rond (spatule d’agitation) | |
1,5 cm rond (spatule d’agitation) | |
1,2°cm x 1,5°cm x 1,5°cm (0,5°in x 0,6°in x 0,6°in.) | |
Spatule et sonde d’agitateur automatique série Star Orion |
Spatules de rechange pour agitateur de la série Orion Star, 3 boîtes | |
Accessoires pour instruments de mesure | |
Trois spatules d’agitation remplaçables pour la sonde d’agitation série Orion Star |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.