Learn More
Thermo Scientific™ Étalons ISE Orion™
Code produit. 11976089
Click to view available options
Concentration:
0,1 M
0,5 ppm sous forme de F avec TISAB II
0.1M
1 ou 10 ppm
1000 ppm
1000 ppm
100ppm
100 ppm
10ppm
10 ppm
1m
1 ppm
2 ppm
5 ppm sous forme de F- avec TISAB II
Conditionnement:
1 pièce
475mL
Code produit. 11976089
Marque: Thermo Scientific™ 948206
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
  • Les étalons ISE permettent d'étalonner les électrodes sélectives aux ions.
  • Tous les étalons sont fournis en flacons de 475 ml (1 pinte), sauf mention autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description norme plomb
Conditionnement bouteille
Certificat d’analyse Yes
Concentration or Composition Notes C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Lead Perchlorate
Traçabilité au NIST Yes
Gamme de produits Lead Ion Selective Electrodes Including 9682BNWP
Forme physique Liquide
Concentration 0,1 M
Couleur Incolore
À utiliser avec (équipement) Électrodes sélectives d’ions de plomb
Type de solution Solution-étalon
Type Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions
Quantité 475ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • lead standard 0.1M Pb2+
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.