Learn More
Thermo Scientific™ Logiciel informatique Orion™ Navigator Pro™
Le logiciel informatique Thermo Scientific™ Orion™ Navigator Pro™ est conçu pour créer des enregistrements de données électroniques avec protection par mot de passe et historiques d’événements pour les instruments de mesure Orion Versa Star Pro.
Marque: Thermo Scientific™ VSTAR-NPCD
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
Le logiciel informatique Thermo Scientific™ Orion™ Navigator Pro™ 2,0 et les instruments de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ sont conçus pour fournir un système de mesure informatisé permettant de générer des mesures électroniques, des données d’étalonnage et des journaux d’audit. Le logiciel Orion Navigator Pro offre à un administrateur et 100 utilisateurs un accès à un système multi-niveaux. L’administrateur peut personnaliser le niveau d’accès de chaque utilisateur : de l’accès entier au système à l’acquisition de données de base uniquement. Le logiciel Navigator Pro contrôle tous les paramètres de mesures, les acquisitions de données et les créations de rapports afin de garantir l’intégrité des données et des historiques d’événements complets.
- Génère des enregistrements électroniques et des signatures électroniques
- Crée un rapport d’historique d’événements des enregistrements électroniques
- Limite l’accès aux personnes autorisées
- Protection par mot de passe avec l’administrateur système et jusqu’à 100 utilisateurs avec des niveaux d’accès personnalisables
- Fonctions de mesure entièrement commandées par ordinateur, dont l’installation, l’étalonnage et les mesures
- Système d’archivage sans papier
- Affichez et recueillez facilement des données de mesure depuis votre ordinateur, notamment la possibilité d’afficher jusqu’à quatre canaux de mesure sur chaque instrument de mesure Orion Versa Star Pro.
- Le menu de configuration simplifié permet de définir rapidement et facilement les paramètres d’instrument et de mesure à l’aide de votre ordinateur comme interface principale. Utilisez le clavier de votre ordinateur pour saisir des ID d’échantillons afin d’améliorer la vitesse d’échantillonnage.
- Les enregistrements de données faciles à afficher doivent être exportés sous forme de fichier PDF ou envoyés à une imprimante réseau. La sortie de données configurable en option par l’administrateur permet d’exporter des enregistrements de données sous forme de fichiers PDF, Word, Excel ou CSV.
- Les changements sont suivis dans la piste d’audit et peuvent être enregistrés sous forme de fichier PDF pour les présentations de documents électroniques et la tenue de dossiers sans papier.
Spécification
Nécessite une USB 2.0, une USB 3.0 ou un périphérique d’entrée pour ordinateur RS232 disponible | |
Logiciel informatique | |
Système d’exploitation : Microsoft™ Windows™ 10 (bureau), Microsoft Windows 8.1 ou Microsoft W |
Logiciel informatique Orion Navigator Pro sur CD, 1 licence, pour instruments de mesure Versa Star Pro | |
Une licence de logiciel informatique sur CD avec manuel d’utilisation | |
Instruments de mesure Versa Star Pro avec numéro de série V10000 et supérieur |