Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de tampon pH Orion™
Code produit. 11717807
Click to view available options
Quantité:
475 ml
475 ml
5 x 60 ml
pH:
1,68 ± 0,01 pH
1.68
10,01 ± 0,02 pH
10.01
12,46 ± 0,03 pH
12.46
4,01 ± 0,01 pH
4.01
5,00 ± 0,02 pH
6,86 ± 0,01 pH
6.86
7
7,00 ± 0,01 pH
9,18 ± 0,01 pH
9.18
Conditionnement:
475mL
5 pièces
Code produit. 11717807
Marque: Thermo Scientific™ 911260WA
Edge
Effectue des calibrages de pH précis et reproductibles avec ces flacons pour tampon à code couleur.
Effectuez des étalonnages précis et reproductibles du pH grâce aux flacons de tampon de pH à code couleur Thermo Scientific™ Orion™. Les tampons de pH 4,01, 5,00, 7,00 et 10,01 utilisent des codes couleur pour une utilisation aisée. Tous les étalons de pH Orion sont traçables aux matériaux de référence du NIST™.
Des tables de pH / température sont imprimées sur les étiquettes de tous les flacons de tampon de pH Orion pour un étalonnage et une traçabilité NIST précis. Fabrication selon les normes de qualité ISO 9000.
Codes-couleur des tampons :
  • Tampon pH 4,01 : rose
  • Tampon pH 5,00 : orange
  • Tampon pH 7,00 : jaune
  • Tampon pH 10,01 : bleu
Les tampons sont également disponibles en flacons de 475 mL (1 pinte), en packs transportables de cinq flacons de 60 mL (5 x 2 oz), en kits de tampon All-in-One pratiques, en Cubitainer™ de 19 litres (5 gallons) et en sachets à usage unique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau pH Buffer, bottles
Couleur Incolore
Description Orion pH 12.46 buffer, 5x60mL bottles
À utiliser avec (application) pour des étalonnages de pH précis et reproductibles
À utiliser avec (équipement) pH-mètre et électrode
pH 12,46 ± 0,03 pH
Forme physique Liquide
Quantité 5 x 60 ml
Type de solution Solution tampon
Formule Eau, hydroxyde de sodium, chlorure de potassium
Conditionnement Flacon
Traçabilité au NIST Yes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: trade secret
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.