Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH combinée à bulbe renforcé Orion™ 8104BN ROSS™
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 8104BN ROSS fournit des valeurs stables jusqu’à 0,01 pH en moins de 30 secondes.
Marca: Thermo Scientific™ 8104BN
Code nomenclature Nacres: NB.61
Detalles adicionales : Poids : 1.00000kg
Descripción
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 8104BN ROSS fournit des valeurs stables jusqu’à 0,01 pH en moins de 30 secondes.
Les résultats sont trois à cinq fois plus précis qu’avec des électrodes classiques.
Électrode de pH combinée à ampoule robuste Ross 8104BN : elle est adaptée aux situations extrêmes où la différence de température entre les échantillons est supérieure ou égale à 50°C ou plus avec une dérive inférieure à 0,002 pH par jour et minimise la standardisation.- Matériau : corps en verre
- Plage de pH : 0 à 14
- Plage de températures : De 0° à 100°C
- Référence interne : ROSS
- Jonction : céramique
- Dimensions : 120 × 12mm
- Précision en pH 0,01
- Solution de remplissage : 810007
- Diamètre du bouchon : 16mm
Especificaciones
Avec bulbe renforcé | |
céramique | |
0-14 | |
Électrode de pH à ampoule robuste combinée, connecteur BNC | |
3M KCl | |
ROSS | |
32 ° à 212 ° F |
BNC | |
corps en verre | |
0°C à 100°C | |
< 0.002pH/day | |
pH-mètre standard, connecteur BNC | |
0,01 | |
16mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.