Learn More
Tétroxyde d’osmium, avec 4 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10145263 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
10 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
5mL
Code produit. 10145263
Marque: Thermo Scientific Acros 319010100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 100.0°C
Nom chimique ou matériau Osmium tetroxide
CAS 20816-12-0, 7732-18-5
Couleur Jaune
Forme physique Solution
Quantité 10 mL
Formule moléculaire O4Os
Formule linéaire OsO4
Numéro MDL MFCD00011150
Fieser 01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236
Merck Index 15, 6990
Synonyme osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Clé InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Nom IUPAC Tétraoxoosmium
Poids moléculaire (g/mol) 254.23
CID PubChem 30318
Poids de la formule 254.2
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3.92 to 4.08%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.04
Densité 1.0400g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.