Learn More
Tétroxyde d’osmium, + de 99,9 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10531641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
500mg
5g
Code produit. 10531641
Marque: Thermo Scientific Acros 191182500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse ultra-trace, réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20816-12-0
Formule moléculaire O4Os
Poids moléculaire (g/mol) 254.23
Numéro MDL MFCD00011150
Clé InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
CID PubChem 30318
Nom IUPAC Tétraoxoosmium
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 130.0°C
Nom chimique ou matériau Osmium tetroxide
Point de fusion 40.0°C to 42.0°C
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Crystals
Quantité 250 mg
Plage de pourcentage du dosage 99.9+%
Formule linéaire OsO4
Fieser 01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236
Merck Index 15, 6990
Informations sur la solubilité Passes test
Poids de la formule 254.2
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Ampoule
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Osmium(VIII)-tetroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P330-Rincer la bouche.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.