Learn More
Tétroxyde d’osmium, réactif ACS, ≥ 98 %, Honeywell™ Fluka™
Code produit. p-7120640 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15625480
Marque: Honeywell-Fluka 419494250MG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥98,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20816-12-0
Formule moléculaire O4Os
Poids moléculaire (g/mol) 254.23
Numéro MDL MFCD00011150
Clé InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
CID PubChem 30318
Nom IUPAC Tétraoxoosmium
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 130°C
Nom chimique ou matériau Osmium tetroxide
Point de fusion 39.5°C to 41°C
Forme physique Solid
Quantité 250 mg
Formule linéaire OsO4
Numéro UN UN2471
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 254.23g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Unpleasant
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 7mmHg (20°C)
Densité Vapor Density: 8.8 (vs air)