missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ OTC Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 17761164
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17761164 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17761164 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5119764

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Control: Rat colon tissue lysate, human liver tissue lysate, mouse liver tissue lysate, SW480, human liver carcinoma tissue, human liver tissue. Subcellular Location: Mitochondrion.

This nuclear gene encodes a mitochondrial matrix enzyme. Missense, nonsense, and frameshift mutations in this enzyme lead to ornithine transcarbamylase deficiency, which causes hyperammonemia. Since the gene for this enzyme maps close to that for Duchenne muscular dystrophy, it may play a role in that disease also.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène OTC
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule TBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Expression OTC
Numéro d’ordre du gène P00480, P00481, P11725
Alias de gène AI265390; OCTD; ornithine carbamoyltransferase; ornithine carbamoyltransferase, mitochondrial; Ornithine transcarbamylase; Otc; OTCase; Sf; sparse fur; spf
Symboles de gène(s) OTC
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein within human OTC/Ornithine Carbamoyltransferase aa 200-354.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 18416, 25611, 5009
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.