Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation ovale en PTFE
Offrent une agitation stable. Le barreau d’agitation ovale en PTFE Fisherbrand; offre une turbulence optimale pour les récipients et flacons à fond rond.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.05828kg
Code produit. 11338703
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Offre une excellente turbulence pour les flacons et les récipients à fond rond
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
16 mm
Blanc
Flacons à fond rond
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS)
Ovale
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
5/boîte
Oui
30 mm