Learn More
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétiques en PTFE de forme ovale
En PTFE. Idéals pour les récipients à fond rond, tels qu’un flacon à fond rond.
Marque: BRAND™ 137312
143.02 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Fabrication en PTFE - Polytétrafluoroéthylène
- Forme ovale, magnétique
- Pour les récipients à fond rond
Spécification
20 mm | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
40 mm |
10/boîte | |
Pour les récipients à fond rond | |
Ovale |