Learn More
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétiques en PTFE de forme ovale
En PTFE. Idéals pour les récipients à fond rond, tels qu’un flacon à fond rond.
Marque: BRAND™ 137315
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Fabrication en PTFE - Polytétrafluoroéthylène
- Forme ovale, magnétique
- Pour les récipients à fond rond
Spécification
20 mm | |
Barreau d’agitation magnétique | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
50 mm |
PTFE | |
10/boîte | |
Pour les récipients à fond rond | |
Ovale |