Learn More
Heidolph Instruments Agitateur vertical Reax 2
Compact pour les petits volumes
Marque: Heidolph Instruments 541-21001-00
Informations supplémentaires : Poids : 4.80000kg
Description
- Conçu pour le mélange simultané de 20 récipients maximum de 10 à 18 mm de diamètre
- Correspond à la taille des tubes à essai classiques ou des tubes Falcon™ de 15 ml
- Vous pouvez également insérer votre portoir entier dans l’adaptateur universel (largeur : 230 mm, hauteur min./max. : 45 mm/160 mm) de l’agitateur vertical
- Équipé d’un cadre solide en métal, sa conception est synonyme de fiabilité et d’une grande capacité de charge
- Sécurité garantie pendant un fonctionnement continu sans surveillance
Spécification
Réglable | |
230 V | |
Adaptateur universel qui permet l’utilisation de différents récipients de 50 à 160 mm de hauteur |
20 à 100 tr/min | |
Agitateur vertical |