Learn More
Pal International™ Surchaussures antidérapantes
Le dessus non tissé, la cheville élastique et la semelle en polyéthylène gaufré offrent durabilité, confort et préhension.Les surchaussures antidérapantes Pal International™ sont certifiées indépendamment comme antidérapantes dans des conditions humides et sèches.
Marque: Pal International™ N68233
217.33 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.02
Informations supplémentaires : Poids : 4.00000kg
Description
- Adhérence maximale dans des conditions aussi bien humides que sèches.
- Testées pour la friction et certifiées indépendamment comme antidérapante.
- Dessus non tissé durable avec cheville élastique
- La semelle en polyéthylène gaufré offre durabilité, confort et adhérence.
- Sans latex
- Disponible en blanc avec semelles bleues.
- Taille unique
- Fourni en boîtes de 100
Spécification
Blanc, Bleu | |
Pour la production alimentaire, l’utilisation médicale et industrielle | |
Quatre boîtes de 100 paires | |
Polyéthylène, Polypropylène | |
Polyéthylène, antidérapantes | |
Polypropylène | |
Surchaussures |
Spunbond | |
170 mm | |
400 mm | |
Universal | |
Polyéthylène | |
Lamelle |