Learn More
Thermo Scientific™ Barres de séparation Owl™
Les barres de séparation Thermo Scientific Owl en aluminium de grande qualité obstruent une partie du plateau de gel, permettant ainsi de séparer et de traiter les gels plus courts ou gradients
126.00€ - 145.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système Owl™ |
---|---|
Gamme de produits | Owl™ |
Type | Cuves de coulage |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12464617
|
Thermo Scientific™
DAM-13 |
13cm |
126.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12474617
|
Thermo Scientific™
DAM-20 |
20cm |
142.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12484617
|
Thermo Scientific™
DAM-23 |
23cm |
142.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11590415
|
Thermo Scientific™
DAM-20 |
20cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les barres de séparation Thermo Scientific Owl en aluminium de grande qualité obstruent une partie du plateau de gel, permettant ainsi de séparer et de traiter les gels plus courts ou gradients
- Étanchéifie l'agarose par contact, pour éviter de recourir à l'utilisation d'une bande
- Ne pas attacher au plateau de gel, ce qui permet de verser les gels de toutes tailles
- Manipulation aisée grâce aux boutons et poignées
Spécification
Système Owl™ | |
Owl™ | |
Cuves de coulage |