Learn More
Thermo Scientific™ Peigne mural du système d’électrophorèse pour gel D3-14, A3-1 et A6, 1 dent
Éliminez la contrainte de l’assemblage du peigne grâce aux peignes pour système d’électrophorèse sur gel large Fisherbrand™ D3-14, A3-1 et A6.
Marque: Thermo Scientific™ D3-MTD
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01600kg
Description
Éliminez la contrainte de l’assemblage du peigne grâce aux peignes pour système d’électrophorèse sur gel large Fisherbrand™ D3-14, A3-1 et A6. Ces peignes micropuits et muraux sont des unités monoblocs robustes à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur gel large D3-14, A3-1 et A6.
Peigne pour cuve horizontale Easy Cast, Centipede, Gator, Millipede• Peignes pour cuve Centipede Cast™ et maxi cuve Millipede™
• Gel 23 x 14 ou 25
• Peigne
Spécification
Peigne pour micropuits | |
Peigne | |
1,5 mm |
Systèmes d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ D3-14, A3-1 et A6 | |
25 (1X) |