Learn More
Thermo Scientific™ Peigne mural du système d’électrophorèse pour gel D3-14, A3-1 et A6, 1 dent
Éliminez la contrainte de l’assemblage du peigne grâce aux peignes pour système d’électrophorèse sur gel large Fisherbrand™ D3-14, A3-1 et A6.
70.18€ - 98.75€
Spécification
Description | Peigne pour micropuits |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Systèmes d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ D3-14, A3-1 et A6 |
Type | Peigne |
Code produit | Marque | Description | Nombre de dents | Épaisseur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Nombre de dents | Épaisseur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11997585
|
Thermo Scientific™
D3-MT2C |
Peigne pour micropuits | 50 (2X) | 1 mm |
70.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11902975
|
Thermo Scientific™
D3-MT2D |
Peigne pour micropuits | 50 (2X) | 1,5 mm |
98.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11987585
|
Thermo Scientific™
D3-MTC |
Peigne pour micropuits | 25 (1X) | 1 mm |
70.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11992965
|
Thermo Scientific™
D3-MTD |
Peigne pour micropuits | 25 (1X) | 1,5 mm |
91.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Éliminez la contrainte de l’assemblage du peigne grâce aux peignes pour système d’électrophorèse sur gel large Fisherbrand™ D3-14, A3-1 et A6. Ces peignes micropuits et muraux sont des unités monoblocs robustes à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur gel large D3-14, A3-1 et A6.
Peigne pour cuve horizontale Easy Cast, Centipede, Gator, Millipede• Peignes pour cuve Centipede Cast™ et maxi cuve Millipede™
• Gel 23 x 14 ou 25
• Peigne
Spécification
Peigne pour micropuits | |
Systèmes d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ D3-14, A3-1 et A6 | |
Peigne |