Learn More
Thermo Scientific™ Support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P2-CST sont extrêmement simples à utiliser.
Marque: Thermo Scientific™ P2-18G
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P2-CST sont extrêmement simples à utiliser.
- La création de gradient est externe, le coulage des gels est donc facile et reproductible. Il est possible de couler jusqu'à cinq gels en même temps. L'efficacité de ces unités est assurée pendant de nombreuses années, grâce à leur conception et à leur format.
Spécification
verre Offset | |
20 cm to 42 cm x 48 cm | |
0,18 po | |
20cm |
Système P2-CST Fisherbrand™ | |
Verre excentré | |
18cm |