Learn More
Thermo Scientific™ Support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P2-CST sont extrêmement simples à utiliser.
Marque: Thermo Scientific™ P2-CST
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 22.05000kg
Description
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P2-CST sont extrêmement simples à utiliser.
- Grâce à un formeur de gradient externe, les gels peuvent être coulés facilement et avec une grande reproductibilité
- La conception et le format de cette unité lui assureront des années de service au sein de votre laboratoire
Spécification
gel Caster | |
13 cm x 25 cm x 23 cm | |
Taille de Gel : L x P x H : 13 x 25 x 23cm | |
25cm |
Système P2-CST Fisherbrand™ | |
Roulettes | |
13cm | |
23cm |