Learn More
Thermo Scientific™ Support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P2-CST sont extrêmement simples à utiliser.
Marque: Thermo Scientific™ P2-20FG
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 2.21000kg
Description
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P2-CST sont extrêmement simples à utiliser.
- Grâce à un formeur de gradient externe, les gels peuvent être coulés facilement et avec une grande reproductibilité
- La conception et le format de cette unité lui assureront des années de service au sein de votre laboratoire
Spécification
Verre blanc dépoli | |
Verre blanc | |
20cm |
Système P2-CST Fisherbrand™ | |
3/16 po | |
20cm |