Learn More
Thermo Scientific™ Support de gel à gradients multiples Owl™ P7-CST
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P7-CST sont extrêmement simples à utiliser et compatibles avec les systèmes OWL PBDS.
Marque: Thermo Scientific™ P7-CST
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P7-CST sont extrêmement simples à utiliser et compatibles avec les systèmes OWL PBDS.
- Grâce à un formeur de gradient externe, les gels peuvent être coulés facilement et avec une grande reproductibilité
- La conception et le format de cette unité lui assureront des années de service au sein de votre laboratoire
Spécification
Support de gel à gradient | |
Owl™ | |
13cm | |
13cm |
Système Owl™ P7-CST | |
Roulettes | |
15cm |