Learn More
Thermo Scientific™ Support de gel à gradients multiples Owl™ P7-CST
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P7-CST sont extrêmement simples à utiliser et compatibles avec les systèmes OWL PBDS.
35.70€ - 237.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système Owl™ P7-CST |
---|---|
Gamme de produits | Owl™ |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12494687
|
Thermo Scientific™
P7-10FG |
Verre blanc dépoli |
35.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12404697
|
Thermo Scientific™
P7-10FR |
Verre dépoli entaillé |
44.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12414697
|
Thermo Scientific™
P7-CST |
Support de gel à gradient |
237.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P7-CST sont extrêmement simples à utiliser et compatibles avec les systèmes OWL PBDS.
- La création de gradient est externe, le coulage des gels est donc facile et reproductible. Il est possible de couler jusqu'à cinq gels en même temps. L'efficacité de ces unités est assurée pendant de nombreuses années, grâce à leur conception et à leur format.
Spécification
Système Owl™ P7-CST | |
Owl™ |