Learn More
OXA1L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Code produit 15585762
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15585762 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15585762 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur PA542895
OXA1L Polyclonal Antibody
OXA1L Polyclonal Antibody for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène OXA1L
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Expression OXA1L
Numéro d’ordre du gène Q15070
Alias de gène 1810020M02Rik; AI894287; Hsa; hypothetical protein LOC520335; LOW QUALITY PROTEIN: mitochondrial inner membrane protein OXA1L; mitochondrial inner membrane protein OXA1L; OXA1; OXA1Hs; Oxa1l; OXA1L mitochondrial inner membrane protein; OXA1L, mitochondrial inner membrane protein; OXA1-like protein; oxidase (cytochrome c) assembly 1-like; oxidase assembly 1-like; oxidase assembly 1-like protein; zgc:163091; zgc:171949
Symboles de gène(s) OXA1L
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human OXA1L (aa 371-420).
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5018
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG