Learn More
Oxalate, solution étalon pour chromatographie d’échange d’ions, Specpure™, C2O4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11389168
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11389168
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042568.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00012465
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalate, Ion chromatography standard solution
Note relative au nom C2O4-2 1000μg/mL
Odeur Odorless
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Qualité Specpure