Learn More
Acide oxalique, sel de potassium dihydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Oxalic acid, potassium salt dihydrate |
Note relative au nom | 99% |
Couleur | Blanc à beige |
Perte à la dessiccation | 12 % to 16 % (1 g, 105°C) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 500 g |
Merck Index | 15, 7806 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in benzene, ethanol |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Oxalic acid, potassium salt dihydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.