Learn More
Solution d’acide oxalique 0,05 M (0,1 N), Concentré étalon conforme aux normes NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. 10522572 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 Ampule
6 AMP
Conditionnement:
1 ampoule
6 ampoules
Code produit. 10522572
Marque: Fisher Chemical J/5650C/05
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
Numéro MDL 2573
Spécification
pH 1
Point de fusion >160°C
Quantité 1 Ampule
Conditionnement Ampoule
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide oxalique solution 0.05M Concentré