Learn More
Acide oxalique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3757433 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10397190
Marque: Thermo Scientific 124280010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-62-7
Formule moléculaire C2H2O4
Poids moléculaire (g/mol) 90.034
Numéro MDL MFCD00002573
Clé InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
CID PubChem 971
ChEBI CHEBI:16995
Nom IUPAC acide oxalique
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid
Couleur Incolore
Formule linéaire HO2CCO2H
Beilstein 02, 502
Merck Index 15, 7010
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water.
Concentration 0,0998 à 0,1002 N (20°C)
Poids de la formule 90.04
Densité 0,9900 g/ml
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Liquide
Gravité spécifique 0,99