missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ OXER1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15332671
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15332671 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15332671 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA534061

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla (100%) Monkey (89%).

TG1019 is a G protein-coupled receptor that functions as a chemoattractant for eosinophils and neutrophils. TG1019 is expressed in various tissues except the brain, with the highest expression in liver, kidney, peripheral leukocyte, lung and spleen. TG1019 interacts with the protein OXE to form TG1019/OXE, a Galpha i/o protein-coupled receptor. Signals from TG1019 are transduced via a Galpha i/o protein to PLC/calcium, MEK/ERK and PI3K/Akt pathways. Signal transduction from TG1019 following stimulation with 5-oxo-6E,8Z,11Z,14Z eicosatetraenoic acid (5-oxo-ETE) induces intracellular calcium mobilization and rapid activation of MEK/ERK and PI3K/Akt pathways. TG1019 also may play a role in downregulating cAMP production.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène OXER1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.1% sodium azide
Expression OXER1
Numéro d’ordre du gène Q8TDS5
Alias de gène 5-oxo-ETE acid G-protein-coupled receptor 1; 5-oxo-ETE G-protein coupled receptor; GPCR; GPR170; G-protein coupled receptor 170; G-protein coupled receptor R527; G-protein coupled receptor TG1019; HEOAD54; OXE receptor; OXER1; oxoeicosanoid (OXE) receptor 1; oxoeicosanoid receptor 1; TG1019
Symboles de gène(s) OXER1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic 18 amino acid peptide from C-terminus of human OXER1.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 165140
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.