Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon d’enrichissement tamponné pour Listeria Oxoid™
L’enrichissement tamponné pour Listeria Oxoid est un milieu d’enrichissement sélectif pour la détection de Listeria monocytogenes.
Marque: Thermo Scientific™ CM0897B
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Alert:
Le supplément d’enrichissement sélectif de Listeria contient du cycloheximide et est toxique en cas d’ingestion, d’inhalation ou de contact cutané. Par mesure de précaution lors de la manipulation, porter des gants et protéger les yeux et le visage. L’acriflavine est activée par la lumière et peut former des composés inhibiteurs pour la Listeria.
Description
L’enrichissement tamponné pour Listeria Oxoid est un milieu d’enrichissement sélectif pour la détection de Listeria monocytogenes.
Le bouillon d’enrichissement Listeria sélectif CM0862 se base sur la formulation décrite par Lovett et al. et est recommandé pour l’enrichissement des espèces de Listeria dans les aliments. Les travaux ultérieurs ont permis de conclure que les propriétés d’enrichissement peuvent être améliorées en augmentant la capacité de tampon du milieu par l’ajout d’orthophosphate de dihydrogène de potassium et d’orthophosphate d’hydrogène disodique. Le bouillon d’enrichissement tamponné Listeria est donc une modification du milieu d’origine.- Destiné à être utilisé avec des échantillons de produits fermentés et comme méthode alternative pour l’enrichissement d’échantillons environnementaux
- Supplément sélectif pour Listeria également disponible, réf. SR0140E ou SR0143E ; supplément modifié pour enrichissement sélectif pour Listeria, réf. SR0206E ou SR0206B ; et supplément pour enrichissement sélectif pour Listeria, réf. SR0141E
Spécification
Le bouillon d’enrichissement Listeria tamponné doit être entreposé hermétiquement dans son récipient d’origine. Il doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l’écart de la lumière vive. Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le milieu reste stable jusqu’à la date de péremption figurant sur l’étiquette. | |
Bouillon d’enrichissement Listeria tamponné | |
500 g |