Learn More
Réactif hémosyline Oxoid™ Microbact™ Listeria 12 L
Simplifiez l’identification de Listeria spp., y compris de Listeria monocytogenes, grâce au réactif hémosyline Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Listeria 12 L.
Marque: Thermo Scientific Oxoid MB1249A
48.53 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Simplifiez l’identification de Listeria spp., y compris de Listeria monocytogenes, grâce au réactif hémosyline Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Listeria 12 L. Ce réactif est utilisé dans le test de microhémolyse rapide12 L et permet d’obtenir rapidement des résultats fiables et faciles à lire.
Les Listeria spp. sont très répandues dans l’environnement et elles ont été isolées à partir de nombreux aliments et animaux différents. Dans les cas les plus graves, elles peuvent entraîner une septicémie, une méningite, une encéphalite et, chez la femme enceinte, des infections intra-utérines susceptibles de conduire à un avortement spontané ou à la mortinatalité. À l’aide de ce réactif, les Listeria spp. sont identifiées rapidement et de façon précise pour que le patient puisse suivre un traitement rapide et approprié.- Rapide : Identifications précises en seulement quatre heures
- Simple : Aucune mise en culture préalable sur gélose au sang n’est nécessaire, aucun test CAMP ni réactif de développement ne sont requis
- Facile à lire et à interpréter : Les changements de couleur distincts et les résultats sont visuellement lisibles et peuvent être interprétés facilement à l’aide du logiciel d’identification Microbact (MB1244A)
- Complet : Permet l’identification définitive de toutes les espèces de Listeria spp., y compris L. monocytogenes et L. innocua
- Flexible : Idéal pour une utilisation avec des milieux chromogènes ou sélectifs dans des laboratoires cliniques ou alimentaires
- Fiable : Les substrats comprennent ceux recommandés dans les méthodes standard internationales reconnues, y compris FDA BAM et ISO
Éléments supplémentaires requis : Logiciel Microbact (MB1244A), kit Microbact Listeria 12 L (MB1128A).
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, proposant des produits à usage manuel, semi-automatisé et entièrement automatisé avec une vaste gamme de milieux et de produits de diagnostic, offrant rapidement la solution complète dont vous avez besoin avec la qualité de résultats attendue par votre laboratoire.
Spécification
Réactif hémosyline Microbact Listeria 12 L | |
Listeria spp., y compris Listeria monocytogenes, réaction d’hémolysine dans le kit Microbact Listeria 12 L | |
1 boîte | |
1 flacon |